Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
174.00 CHF - 477.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungskissen |
---|---|
Farbe | Braun |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigen und Polieren |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schrubber mit niedriger Drehzahl |
Modell | 2-in-1 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17168760
|
Scotch-Brite™
7100147921 |
305 mm |
174.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17178760
|
Scotch-Brite™
7100148006 |
610 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Cleans and shines in the same step
- For use with a low-speed scrubber
- Save costs and labor by reducing or eliminating the need to burnish
- Removes black marks 3 times faster than traditional cleaning pads
- Two-sided pad lasts longer than traditional cleaning pads
- Effective on most coated and uncoated hard floors including VCT, vinyl, rubber, marble, stone, terrazzo, granite, and concrete with only water or neutral cleaner
Spezifikation
Reinigungskissen | |
Reinigen und Polieren | |
2-in-1 |
Braun | |
Schrubber mit niedriger Drehzahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads