Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
Marke:  Scotch-Brite™ 7100147921
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17168760
  • 174.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reinigt und poliert im gleichen Schritt
  • Für Schrubber mit niedriger Drehzahl
  • Sparen Sie Kosten und Arbeit, indem Sie den Bedarf zum Brünieren verringern oder beseitigen
  • Entfernt schwarze Flecken dreimal schneller als herkömmliche Reinigungspads
  • Das zweiseitige Pad hält länger als herkömmliche Reinigungspads
  • Effektiv auf den meisten beschichteten und unbeschichteten harten Böden, einschließlich VCT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton, und das nur mit Wasser oder neutralem Reiniger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungskissen
305 mm
Schrubber mit niedriger Drehzahl
Braun
Reinigen und Polieren
2-in-1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads > 305 mm