Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
Marke: Scotch-Brite™ 7100148006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinigt und poliert im gleichen Schritt
- Für Schrubber mit niedriger Drehzahl
- Sparen Sie Kosten und Arbeit, indem Sie den Bedarf zum Brünieren verringern oder beseitigen
- Entfernt schwarze Flecken dreimal schneller als herkömmliche Reinigungspads
- Das zweiseitige Pad hält länger als herkömmliche Reinigungspads
- Effektiv auf den meisten beschichteten und unbeschichteten harten Böden, einschließlich VCT, Vinyl, Gummi, Marmor, Stein, Terrazzo, Granit und Beton, und das nur mit Wasser oder neutralem Reiniger
Spezifikation
Reinigungskissen | |
610 mm | |
Schrubber mit niedriger Drehzahl |
Braun | |
Reinigen und Polieren | |
2-in-1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads > 610 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur