Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Etui
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Marke:  Zwiebel™ PBI2300H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11740593
  • 33.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
± 0,5 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Etui > Masse: 100mg