Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
Marke: Quickfit FR25/2S
59.88 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kolben eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Quickfit™ Kurzhals-Rundkolben aus Borosilikatglas bestehen aus Borosilikatglas, das nicht korrodiert und resistent gegenüber Temperaturschocks ist.
- Hochwertiger Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Umfassendes Sortiment von 46 Kolben mit 5 bis 10,000 ml
- Korpusdurchmesser und Wandstärke entsprechen den jeweiligen Anforderungen nach ISO 1773 und ISO 4797
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797 | |
Borosilikatglas | |
Kurz | |
Rund |
25 ml | |
80 mm | |
19/26 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen