Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer braun gefärbten Graduierung versehen.
55.65 CHF - 143.00 CHF
Spezifikation
Klasse | AS |
---|---|
Material | AR-GLAS |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Braun |
Typ | Volumetrische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11792162
|
Hirschmann™
1340280 |
100 ml |
143.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11772252
|
Hirschmann™
1340229 |
0.5 ml |
113.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11742162
|
Hirschmann™
1340260 |
10 ml |
71.08 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11752162
|
Hirschmann™
1340264 |
15 ml |
77.15 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11722152
|
Hirschmann™
1340233 |
1 ml |
105.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11762162
|
Hirschmann™
1340265 |
20 ml |
82.30 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11772162
|
Hirschmann™
1340270 |
25 ml |
82.30 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11732152
|
Hirschmann™
1340240 |
2 ml |
110.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11722162
|
Hirschmann™
1340248 |
3 ml |
55.65 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11782162
|
Hirschmann™
1340275 |
50 ml |
101.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11732162
|
Hirschmann™
1340255 |
5 ml |
64.22 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Volumen zwischen zwei Markierungen
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
AS | |
Ja | |
Volumetrische Pipette |
AR-GLAS | |
Braun |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen