Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen
Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer braun gefärbten Graduierung versehen.
Marke:  Hirschmann™ 1340260
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11742162
  • 71.08 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Volumen zwischen zwei Markierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
AS
Ja
6/Pckg.
10 ml
Volumetrische Pipette
AR-GLAS
Braun
0.02 ml
450 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, braun graduiert, 2 Markierungen > Kapazität: 10 ml