Learn More
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A
Gefertigt aus transparentem Polymethylpenten (PMP) nach DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder aus PMP, Klasse A, mit DE-M Kennzeichnung in besonders hochwertiger Druckfarbe. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Zur Schonung der Markierungen und Aufschriften wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen.
22.65 CHF - 94.70 CHF
Spezifikation
Material | PMP |
---|---|
Klasse | A |
Enthält | Chargenzertifikat |
Typ | Graduierter Messzylinder |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15242219
|
Brand™
35108 |
10 ml | 0.2 ml |
22.65 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11848331
|
Brand™
35128 |
50 ml | 1 ml |
25.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10518161
|
Brand™
35148 |
250 ml | 2 ml |
54.80 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12691370
|
Brand™
35120 |
25 mL | 0.5 ml |
24.10 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11858331
|
Brand™
35154 |
500 ml | 5 ml |
76.50 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10588151
|
Brand™
35164 |
2000 ml | 20 ml |
94.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10749531
|
Brand™
35162 |
1.000 ml | 10 ml |
54.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12681310
|
Brand™
35138 |
100 ml | 1 ml |
34.65 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus transparentem Polymethylpenten (PMP)
- Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706- Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit einem Chargenzertifikat.
- DE-M Markierungen in einer besonders hochwertigen Druckfarbe, die in den BRAND™ Messzylindern verwendet wird.
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
PMP | |
A | |
Chargenzertifikat | |
Graduierter Messzylinder |