Learn More
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A
Gefertigt aus transparentem Polymethylpenten (PMP) nach DIN 12681 und ISO 6706. BRAND™ Messzylinder aus PMP, Klasse A, mit DE-M Kennzeichnung in besonders hochwertiger Druckfarbe. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Zur Schonung der Markierungen und Aufschriften wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen.
Marke:  Brand™ 35154
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11858331
  • 76.50 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aus transparentem Polymethylpenten (PMP)
  • Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706- Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • DE-M Markierungen in einer besonders hochwertigen Druckfarbe, die in den BRAND™ Messzylindern verwendet wird.
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
DE-M Markierungen in qualitativ hochwertiger blaue Tinte
A
2 Packung
Autoklavierbar
121 °C
Rund
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
PMP (Polymethylpenten)
2/Packung
Chargenzertifikat
5 ml
± 2.5 ml
Gehäuse 5mL
Blue
360 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ PMP-Messzylinder, Klasse A > Kapazität: 500 ml