Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
82.91 CHF - 747.72 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10020760
SDS View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Acros
110450010
1kg Kunststoffflasche
82.91 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Add to basket
10338903
SDS View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Acros
110450050
5kg Kunststoffflasche
211.05 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Add to basket
10094003
SDS View Documents Promotion Details
Thermo Scientific Acros
110450250
25kg Fibertrommel
747.72 CHF
25 Kilogramm
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals