Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10094003
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10094003
25kg, Fibertrommel
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10094003
Marke: Thermo Scientific Acros 110450250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt 153,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:750 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, schlecht löslich in Diethylether, unlöslich in Benzol und Chloroform
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Menge 25kg
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Fibertrommel
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0453307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0393282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0393283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0410335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number110450250,110450050,110450010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >