Learn More
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338903
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338903 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
25kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10338903
Marke: Thermo Scientific Acros 110450050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Citric acid
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt 153,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:750 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, schlecht löslich in Diethylether, unlöslich in Benzol und Chloroform
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Menge 5kg
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0453307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0393282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0393283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number110450250,110450050,110450010
ChargennummerA0410335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number110450250,110450050,110450010
compliance-icons
Product Identifier
  • Citric acid anhydrous
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Zitronensäure, wasserfrei, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >