Learn More
Zitronensäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10454131
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454131 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2kg
Click to view available options
Menge:
500g
2kg
Artikelnummer. 10454131
Marke: Thermo Scientific Acros 423560020
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-92-9 | C6H8O7 | 192.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
Schmelzpunkt 153,0 °C
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Menge 2kg
Flammpunkt 100 °C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerA0472658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerA0466150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0153847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals >