Learn More
Zitronensäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10177800
Zum Warenkorb hinzufügen
Zitronensäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10177800
500g
Click to view available options
Menge:
500g
2kg
Artikelnummer. 10177800
Marke: Thermo Scientific Acros 423565000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
Schmelzpunkt 153,0 °C
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Menge 500g
Flammpunkt 100 °C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0153847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, 99.6 %, Thermo Scientific Chemicals >