Learn More
Zitronensäure, 99.6 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11955061
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Zitronensäure, 99.6 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955061
10kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
10kg
Verpackung:
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 11955061
Marke: Thermo Scientific Acros 423560100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid
CAS 77-92-9
Schmelzpunkt 153,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Summenformel C6H8O7
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
MDL-Nummer MFCD00011669
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:750 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol und Äther, schlecht löslich in Diethylether, unlöslich in Benzol und Chloroform
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 99.6%
Güte ACS-Reagenz
Menge 10kg
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Kristallpulver
Glührückstand Max. 0,02%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0153847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
ChargennummerB0155445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423565000,423560100,423560020
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zitronensäure, 99.6 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals >