Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 3.0 Artikelnummer.: 15423999
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 3.0
Artikelnummer. 15423999
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 15423999
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61391.AK
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Citrate is an intermediate in the TCA cycle and fatty acid synthesis. It is an allosteric modulator of acetyl-CoA carboxylase, the enzyme that regulates the conversion of acetyl-CoA to malonyl-CoA. It has anticoagulant activity and is a calcium chelator. Its function is to break protein cross-links; thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citrat ist ein Zwischenprodukt im TCA-Zyklus und der Fettsäuresynthese. Es ist ein allosterischer Modulator der Acetyl-CoA-Carboxylase, dem Enzym, das die Umwandlung von Acetyl-CoA in Malonyl-CoA reguliert. Es hat eine antikoagulante Aktivität als Kalziumchelator. Sein Funktion besteht darin, Protein-Querverbindungen zu brechen. Daher werden Antigene und Epitope in formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten abgetastet, was zu einer Erhöhung der Färbungsintensität von Antikörpern führt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Molekulargewicht 294,10
pH 3,0
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX29K537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ61391.AK,J61391.AP
ChargennummerU25K503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberJ61391.AK,J61391.AP
ChargennummerQ29K517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ61391.AK,J61391.AP
ChargennummerP24K524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ61391.AK,J61391.AP
ChargennummerP02K554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberJ61391.AK,J61391.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 3.0 >