Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie
Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
353.76 CHF - 653.25 CHF
Spezifikation
Frequenz 50/60 Hz
Typ Heizplatte
Warranty 3 Jahre
Display LED
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Deckplattenmaterial Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Deckplattenmaterial Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15443600
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
HP88854105
4,25 x 4,25 in. Keramik EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN
353.76 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15493600
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
HP88857105
7,25 x 7,25 in. Keramik EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN
383.91 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16099581
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
HP88857108
7,25 x 7,25 in. Aluminium EU, UK, AUS, CHN
495.47 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15443620
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
HP88850105
10,25 x 10,25 in. Keramik EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN
653.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie bietet ausgezeichnete Sicherheit und Temperaturleistung für Ihre Routineanwendungen. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Temperatur in Schritten von 1 ° einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Garantie: 3 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
Heizplatte
3 Jahre
LED
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie