Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie
Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ HP88854105
190.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15443600
  • 353.76 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie bietet ausgezeichnete Sicherheit und Temperaturleistung für Ihre Routineanwendungen. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Temperatur in Schritten von 1 ° einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Garantie: 3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,25 x 4,25 in.
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN
230 V
Keramik
Umgebungstemperatur bis 540 °C
10 in.
5 in.
25,4 cm
12,7 cm
50/60 Hz
Heizplatte
LED
Quadratisch
3 Jahre
4,25 x 4,25 in.
3,6 in.
6.8 lbs.
9,1 cm
3.1 kg
230 V, 50/60 Hz
3 Netzkabel
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie > Keramik, 4.25 x 4.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.