Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie
Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ HP88857105
231.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15493600
  • 383.91 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie bietet ausgezeichnete Sicherheit und Temperaturleistung für Ihre Routineanwendungen. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Temperatur in Schritten von 1 ° einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Garantie: 3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie > Keramik, 7.25 x 7.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.