Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human IgG/Kaninchen IgG, Fc-spezifisches VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes IgG und Kaninchen-IgG:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0101], biotinyliert.
106.36 CHF - 400.03 CHF
Spezifikation
Zielspezifität | Humanes IgE |
---|---|
Konjugat | Biotin |
Klonalität | Monoklonal |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | BLI, SPR, ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17373463
|
Proteintech
shurbGB-1-10 |
10 μl |
106.36 CHF
10 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17383463
|
Proteintech
shurbGB-1-100 |
100 μl |
400.03 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Das Nano-CaptureLigand™ Human IgG erfasst und immobilisiert das Fc-Fragment humaner IgG-Antikörper gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch an humane IgG-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
Humanes IgE | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human IgG/Kaninchen IgG, Fc-spezifisches VHH, biotinyliert