Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human IgG/Kaninchen IgG, Fc-spezifisches VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes IgG und Kaninchen-IgG:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0101], biotinyliert.
Marke: Proteintech shurbGB-1-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Nano-CaptureLigand™ Human IgG erfasst und immobilisiert das Fc-Fragment humaner IgG-Antikörper gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
- Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch an humane IgG-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
100 μl | |
Biotin | |
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern. |
Humanes IgE | |
Monoklonal | |
BLI, SPR, ELISA |