Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human IgG/Kaninchen IgG, Fc-spezifisches VHH, biotinyliert
Nano-CaptureLigand für humanes IgG und Kaninchen-IgG:FC-spezifischer Single-Domain-Antikörper/VHH [CTK0101], biotinyliert.
Marke:  Proteintech shurbGB-1-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17373463
  • 106.36 CHF / 10 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Nano-CaptureLigand™ Human IgG erfasst und immobilisiert das Fc-Fragment humaner IgG-Antikörper gegen Avidin/Streptavidin-beschichtete Oberflächen, die in BLI-, SPR- und ELISA-Assays verwendet werden
  • Besteht aus einem biotinylierten Nanobody, der spezifisch an humane IgG-Antikörper mit hoher Affinität und in standortgerichteter Weise bindet
Spezifikation
Spezifikation
10 μl
Biotin
Nach Erhalt bei +4 °C/+40 °F lagern. Optional: Bei Erhalt aliquotieren und bei -20 °C/-4 °F lagern.
Humanes IgE
Monoklonal
BLI, SPR, ELISA