Learn More
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319017
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319017
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11319017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038728.AE
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010944
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium plasma standard solution
Namenshinweis Cr 1000μg/mL
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1789
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1544574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1538994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1526099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1526104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1538956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium, plasma standard solution, Specpure, Cr 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Chromium nitrate
Name des Produkts
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >