Learn More
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329017
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329017
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11329017
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038728.AD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010944
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium plasma standard solution
Namenshinweis Cr 1000μg/mL
Menge 50 mL
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN1789
Konzentration Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1555585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1555584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1544574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1538994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Chargennummer1526099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number038728.AP,038728.AE,038728.AD
Name des Produkts
Chrom, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >