Learn More
Chrom, AAS-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389149
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chrom, AAS-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389149
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11389149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088059.AE
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-02-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel CrN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Namenshinweis AAS Standard Solution
Menge 100 mL
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:5 %; Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat:0,77%; Wasser:94,23%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1521760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Chargennummer1521761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Chargennummer1510736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Chargennummer1510737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number088059.AP,088059.AE
Chargennummer1496652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number088059.AP,088059.AE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Name des Produkts
Chrom, AAS-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >