Learn More
Chrom, AAS-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356339
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
CAS: 7789-02-8 | CrN3O9 | 238.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-02-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel CrN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 238.01
MDL-Nummer MFCD00010944
InChI-Schlüssel PHFQLYPOURZARY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Chrom(3+);Trinitrat;Nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Cr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium
Namenshinweis AAS Standard Solution
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salzsäure:5 %; Chrom(III)-nitrat-Nonahydrat:0,77%; Wasser:94,23%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium, AAS standard solution, Specpure, Cr 1000µg/ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Name des Produkts
Chrom, AAS-Standardlösung, Specpure™, Cr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >