Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
38.31 CHF - 328.50 CHF
Spezifikation
Filmdicke 0.35 mm
Format Bogen
Güte FN 100
Material Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15942810
Unterlagen ansehen
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-076102N
76 mm 102 mm
38.31 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15952810
Unterlagen ansehen
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-260410N
260 mm 410 mm
240.02 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15962810
Unterlagen ansehen
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-527-580680K
580 mm 680 mm
328.50 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
0.35 mm
Bogen
FN 100
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100