Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-527-076102N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942810
  • 38.31 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung, 195 g/m2
0.35 mm
FN 100
102 mm
76 mm x 102 mm
Bogen
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
76 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100 > 76x102 mm, 100/Packung