Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und NS-Buchse
66.00 CHF - 95.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Chromatographiesäule |
---|---|
Typ | Chromatographiesäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatographische Anwendungen |
Material | Duran Glas |
Enthält | PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10653701
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05440704 |
125 mL |
69.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10341280
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05440701 |
15 ml |
66.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10643432
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05440702 |
35 mL |
95.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10507711
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05440706 |
430 mL |
79.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Oben mit NS-Hülse 29/32. Mit PTFE-Hahn. Kükenbohrung 2,5mm. Einstiche über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebausches. Hergestellt aus DURAN™ Rohr.Länge effektiv: 400mm
φ Innen: 20mm
Volumen: 125mL
Spezifikation
Chromatographiesäule | |
Chromatographische Anwendungen | |
PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung |
Chromatographiesäule | |
Duran Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und NS-Buchse