Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und NS-Buchse
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05440706
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10507711
  • 79.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oben mit NS-Hülse 29/32. Mit PTFE-Hahn. Kükenbohrung 2,5mm. Einstiche über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebausches. Hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Länge effektiv: 600mm
φ Innen: 30mm
Volumen: 430mL
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäule
30 mm
430 mL
Duran Glas
PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung
Chromatographische Anwendungen
Chromatographiesäule
600 mm
30 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und NS-Buchse > Säulenkapazität:Gehäuse 430mL