Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und NS-Buchse
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05440702
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10643432
  • 95.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Oben mit NS-Hülse 29/32. Mit PTFE-Hahn. Kükenbohrung 2,5mm. Einstiche über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebausches. Hergestellt aus DURAN™ Rohr.
Länge effektiv: 400mm
φ Innen: 20mm
Volumen: 125mL
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiesäule
15 mm
35 mL
Duran Glas
PTFE-Absperrhahn und -Gewindehalterung
Chromatographische Anwendungen
Chromatographiesäule
200 mm
15 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographiesäulen mit Vertiefungen und NS-Buchse > Säulenkapazität:Gehäuse 35mL