Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierthermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit Kalibrierung
Der rollende Speicher behält die letzten 525.600 Temperaturbeobachtungen bei.
Marke:  Fisherbrand™ Traceable™ 6456FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16651323
  • 359.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750.01)
  • Der Speicher kann nach dem Herunterladen von Daten und Alarmereignissen gelöscht werden
  • Legen Sie Grenzwerte für und speichern Sie bis zu 10 eindeutigen Alarmereignissen
  • Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch wenn die Bedingungen in den normalen Bereich zurückkehren
  • Dreifachanzeige — zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Temperatur an.
Spezifikation
Spezifikation
Kryo-Thermometer für die Datenprotokollierung
NIST
1
± 0.25°C
− 200 bis 105 °C
525.600 Messwerte
Kalibrierung; 1 Edelstahl-Sonde
Edelstahlsensor
0,01 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierthermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit Kalibrierung > Anzahl der Sondenkanäle: 1