Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe
Dünner, aber beständiger Schutz gegen Chemikalien bei unerreichtem Tragekomfort. Microflex™ 93-260 Einweg-Handschuhe bestechen durch ihre lösungsmittelbeständige Außenseite, ihre säure- und basenbeständige Mittelschicht sowie eine Innenschicht, die das Anziehen erleichtert.
27.40 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III |
---|---|
Farbe | Grünes Äußeres mit blauer Innenraum, Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Material | Nitril, Neopren |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15623074
|
Ansell™
93260060 |
XS |
27.40 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15633074
|
Ansell™
93260070 |
S |
27.40 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15643074
|
Ansell™
93260080 |
M |
27.40 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15653074
|
Ansell™
93260090 |
L |
27.40 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15663074
|
Ansell™
93260100 |
XL |
27.40 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15613074
![]() |
Ansell™
93260110 |
2X-Large |
27.40 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Das besonders weiche Material und das ergonomische Design sorgen für hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität bei längerer Tragezeit
- Die niedrigere akzeptable Pinhole-Rate (@@@0.65@@@ AQL) und die verlängerte Stulpe sorgen für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Substanzen
- Die silikonfreie Zusammensetzung und Verarbeitung gewährleisten einen besseren Produktschutz
SIZE CHART
- XS – 5.5 to 6
- S – 6.5 to 7
- M – 7.5 to 8
- L – 6.5 to 9
- XL – 9.5 to 10
- 2XL – 10.5 to 11
Spezifikation
ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nitril, Neopren | |
Einweghandschuhe | |
Texturiert | |
93-260 | |
0.65 AQL | |
Aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Basen | |
300 mm |
Grünes Äußeres mit blauer Innenraum, Blau | |
Beidhändig | |
Puderfrei | |
0,198 mm | |
Abgerundet, länglich | |
Spenderbox | |
50/Packung | |
22 MPa |