Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe
Dünner, aber beständiger Schutz gegen Chemikalien bei unerreichtem Tragekomfort. Microflex™ 93-260 Einweg-Handschuhe bestechen durch ihre lösungsmittelbeständige Außenseite, ihre säure- und basenbeständige Mittelschicht sowie eine Innenschicht, die das Anziehen erleichtert.
Marke: Ansell™ 93260060
18.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dreischichtiges Design für hervorragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien wie Säuren, Lösungsmittel und Basen
- Konstruktion mit einer Dicke im Submillimeter-Bereich bietet verbesserte Taktilität und Fingerfertigkeit
- Extraweiches Material und ergonomisches Design für hervorragende Passform, Griffigkeit und Flexibilität für längere Tragezeiten
- Niedrigere akzeptable Lochrate (0.65 AQL) und verlängerte Manschette für zuverlässigen Schutz vor gefährlichen Substanzen
- Silikonfreie Formulierung und Verarbeitung sorgen für besseren Produktschutz
SIZE CHART
- XS – 5.5 to 6
- S – 6.5 to 7
- M – 7.5 to 8
- L – 6.5 to 9
- XL – 9.5 to 10
- 2XL – 10.5 to 11
Spezifikation
ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Nitril, Neopren | |
Einweghandschuhe | |
0,198 mm | |
Abgerundet, länglich | |
Spenderbox | |
50/Packung | |
22 MPa | |
78 mm |
Grünes Äußeres mit blauer Innenraum, Blau | |
Beidhändig | |
Puderfrei | |
XS | |
Texturiert | |
93-260 | |
0.65 AQL | |
Aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmittel und Basen | |
300 mm |
Videos
-
Ansell - Microflex 93-260 Gloves
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
9Stunden
19Minuten
37Sekunden
13 -
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08