Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Einweghandschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2X-Large
Beschreibung
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Das besonders weiche Material und das ergonomische Design sorgen für hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität bei längerer Tragezeit
- Die niedrigere akzeptable Pinhole-Rate (@@@0.65@@@ AQL) und die verlängerte Stulpe sorgen für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Substanzen
- Die silikonfreie Zusammensetzung und Verarbeitung gewährleisten einen besseren Produktschutz
XS | 5.5 to 6 |
S | 6.5 to 7 |
M | 7.5 to 8 |
L | 6.5 to 9 |
XL | 9.5 to 10 |
2XL | 10.5 to 11 |
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III |
Farbe | Grünes Äußeres mit blauer Innenraum, Blue |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Material | Nitril, Neopren |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Einweghandschuhe |
Größe | S |
Dicke (metrisch) | 0,198mm |
Fingerhandschuh | Texturiert |