Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Branchenführende Handschuhe mit unübertroffener Sicherheit, Sauberkeit und Qualität
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen und bietet einen besseren Schutz vor einer größeren Palette an Chemikalien, einschließlich zytotoxischen Medikamenten
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, und beidseitig tragbar
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | PSA-Kategorie III nach EG-Richtlinie 89/686/EWG. Getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, ISO 16604 Verfahren B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004, erfüllt oder übertrifft AQL 0,65 G1 Dichtigkeitsprüfung, ISO 9001 und ISO 13485, FDA CFR 21 Teil 82 |
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Accelerator Free | Yes |
Farbe | Violett |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Product Information
Product Information
KCP007 FR
DateigrößeVersion: 1.7 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Purple Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur