Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholinhydroxid
79.02 CHF - 2451.20 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution |
---|---|
CAS | 123-41-1, 7732-18-5 |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.0700g/mL |
Summenformel | C5H15NO2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10128512
|
Thermo Scientific Chemicals
386721000 |
100 mL | Glasflasche |
N/A
|
N/A | ||||
10582683
|
Thermo Scientific Chemicals
386725000 |
500 mL | Glasflasche |
N/A
|
N/A | ||||
11386725
|
Thermo Scientific Chemicals
386720025 |
2.5 L | Glasflasche |
N/A
|
N/A | ||||
11945441
|
Thermo Scientific Chemicals
386720100 |
10 L | Plastikeimer |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution | |
Weiß | |
C5H15NO2 | |
15,2211 | |
choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide | |
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M | |
2-Hydroxyethyl(trimethyl)azanium;hydroxid | |
1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine | |
121.18 | |
Rein |
123-41-1, 7732-18-5 | |
1.0700g/mL | |
MFCD00002831 | |
1.07 | |
Solubility in water: miscible. | |
[OH-].C[N+](C)(C)CCO | |
121.18 | |
31255 | |
44.0 to 48.0% (Total base) | |
Granulatpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 204-625-1
- Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Choline hydroxide