Learn More
Julabo™ PRESTO A40 DYNAMIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
Für hochpräzise Anwendungen bei Außentemperaturen
Marke:  Julabo™ 9420401
Artikelnummer. 13268153
  • 19270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Prozessthermostat der neuen Generation.Ob Reaktortemperierung, Materialstresstests oder Temperatursimulation der neue Prozessthermostat PRESTO™ regelt Temperaturen hochpräzise und gewährleistet schnelle Temperaturwechsel. Durch den Einsatz hocheffizienter Komponenten kompensiert er exo- und endotherme Reaktionen extrem schnell. Ein ständig kontrollierter Druckaufbau schützt Ihre Applikationen und Investitionen. Permanente interne Überwachungen und selbstschmierende Pumpen sorgen für eine hohe Lebensdauer. Das integrierte 5,7 Industrie-Touchpanel bietet eine klare und übersichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen und steigert den Bedienkomfort.
• Für hochpräzise, externe Temperieraufgaben
• Extrem kurze Aufheiz- und Abkühlzeiten
• Grosse Arbeitstemperaturbereiche ohne Wärmeträgerwechsel
• Höchste Leistung bei kompakter Bauweise
• Minimierung der benötigten Standfläche durch Seitenwände ohne Lüftungsschlitze
• NEU 5,7 Farb-Industrie-Touchpanel
• NEU USB (Host und Device)
• NEU Ethernet-Schnittstelle
• NEU SD-Card-Slot
• RS232/RS485/Profibus DP
• Anschlüsse für Alarm-Ausgang, Pt100-Externfühler und Standby-Eingang
• Abnehmbares Lüftungsgitter
Spezifikation
Spezifikation
Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1
59 cm
-40 °C bis +250 °C
PRESTO™ A40
TFT-Touchscreen
Ideale Lösung für hochpräzise, externe Temperieraufgaben
67 cm
250 °C
33 cm
79 kg
System zur Temperaturregelung
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Julabo™ PRESTO A40 DYNAMIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM > 1-Stufen-Luftkühlung; Bereich:-40 bis +250 °C; Heizleistung:2,7kW