Learn More
Hanna Instruments™ Checktemp digitale Thermometer
Das Digitalthermometer mit Edelstahl-Einstechfühler gewährleistet hochgenaue Temperaturmessungen über einen breiten Temperaturbereich und ist dabei bruchfest und kondensationsbeständig.
94.90 CHF - 125.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AISI 316, HACCP-kompatibel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bildung, Nahrungsmittelindustrie (Lagerung, Transport, Herstellung, Verarbeitung), Labors |
Enthält | Sonde |
Auflösung | 0,1 °C |
Produkttyp | Digitales Thermometer |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sonde | Durchmesser (metrisch) Sonde | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sonde | Durchmesser (metrisch) Sonde | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15350684
|
Hanna Instruments™
HI98501 |
3.6 mm |
94.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13039322
|
Hanna Instruments™
HI98501 |
105 mm | 3 mm |
125.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15379353
|
Hanna Instruments™
HI98509 |
110 mm | 3 mm |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einzigartige Kalibrierungsprüffunktion
- Einzigartige hohe Genauigkeit von ± 0.3 °C zwischen dem kritischen Bereich von -20 bis 90 °C
- Auswahl an Modellen mit fester Sonde oder Sonde mit Kabel von 1 m Länge
Spezifikation
AISI 316, HACCP-kompatibel | |
Sonde | |
Digitales Thermometer | |
-50 °C | |
Ja | |
Digital |
Bildung, Nahrungsmittelindustrie (Lagerung, Transport, Herstellung, Verarbeitung), Labors | |
0,1 °C | |
150 °C | |
–50 bis 150 ° °C | |
±0,3 °C |