Learn More
Hanna Instruments™ Checktemp digitale Thermometer
Das Digitalthermometer mit Edelstahl-Einstechfühler gewährleistet hochgenaue Temperaturmessungen über einen breiten Temperaturbereich und ist dabei bruchfest und kondensationsbeständig.
Marke: Hanna Instruments™ HI98509N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzigartige Kalibrierungsprüffunktion
- Einzigartige hohe Genauigkeit von ± 0.3 °C zwischen dem kritischen Bereich von -20 bis 90 °C
- Auswahl an Modellen mit fester Sonde oder Sonde mit Kabel von 1 m Länge
Spezifikation
AISI 316, HACCP-kompatibel | |
Bildung, Nahrungsmittelindustrie (Lagerung, Transport, Herstellung, Verarbeitung), Labors | |
Sonde | |
110 mm | |
80 g | |
150 °C | |
–50 bis 150 ° °C | |
±0,3 °C |
3 mm | |
106 mm | |
1 m | |
0.1°C | |
Digitales Thermometer | |
−50 °C | |
Ja | |
Digital |