Learn More
Hanna Instruments™ Checktemp digitale Thermometer
Das Digitalthermometer mit Edelstahl-Einstechfühler gewährleistet hochgenaue Temperaturmessungen über einen breiten Temperaturbereich und ist dabei bruchfest und kondensationsbeständig.
Marke: Hanna Instruments™ HI98501
Beschreibung
- Einzigartige Kalibrierprüffunktion
- Einzigartige hohe Genauigkeit von ±0,3 °C zwischen dem kritischen Bereich von -20 °C bis 90 °C
- Verschiedene Modelle mit fester Sonde oder Sonde auf 1 m Kabel
- ACCP-kompatibel – Verwendung als Kontrollwerkzeug bei der HACCP-Analyse
- CAL Check™ – Automatische Überprüfung der Kalibrierung beim Start
Spezifikation
AISI 316, HACCP-kompatibel | |
Bildung, Nahrungsmittelindustrie (Lagerung, Transport, Herstellung, Verarbeitung), Labors | |
Sonde | |
Befestigt | |
51,3 g | |
150 °C | |
-50°bis +150 °C | |
±0,3 °C |
3 mm | |
66 mm | |
105 mm | |
0.1°C | |
Digitales Thermometer | |
-50 °C | |
Ja | |
Digital |