Learn More
Chaps, 99.8 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11441851
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Chaps, 99.8 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11441851 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11441851
Marke: MP Biomedicals 0219031901
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Chemische Identifikatoren
CAS 75621-03-3
Summenformel C32H58N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 614.883
InChI-Schlüssel UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Synonym 3-[(3-Cholamidpropyl)-dimethyl- ammonio]-1-Propan-Sulfonat
PubChem CID 134129639
IUPAC-Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propan-1-sulfonatMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chaps
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 0.998
Formelmasse 614.9
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU1123164033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog Number0219031901
ChargennummerU1123016442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number0219031901
ChargennummerU1122290582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number0219031901
ChargennummerSR04416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number0219031901
ChargennummerS7853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2022 Catalog Number0219031901
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CHAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: CHAPS
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chaps, 99.8 %, MP Biomedicals™ >