Beschreibung
Buffer; zwitterionic nondenaturing detergent for solubilizing membrane proteinsCHAPS is used in the laboratory to dissolve biological macromolecules such as proteins. It acts as a non-denaturing solvent used in purification of membrane proteins. It is also useful in conjunction with nonionic detergents like Triton X-100. Further, it is used as a non-denaturing zwitterionic detergent for membrane biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Puffer; zwitterionisches, nicht denaturierendes Reinigungsmittel zur Lösbarkeit von Membranproteinen. CHAPS wird im Labor verwendet, um biologische Makromoleküle wie Proteine aufzulösen. Es dient als nicht denaturierendes Lösungsmittel zur Aufreinigung von Membranproteinen. Es ist auch in Verbindung mit nichtionischen Detergenzien wie Triton X-100 nützlich. Darüber hinaus wird es als nicht denaturierendes zwitterionisches Reinigungsmittel für die Membranbiochemie verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Gekühlt lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | CHAPS |
Schmelzpunkt | 156°C to 158°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 614.88 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253091 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | B21927.06,B21927.03,B21927.14 |
10251429 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | B21927.06,B21927.03,B21927.14 |
10249566 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | B21927.06,B21927.03,B21927.14 |
10218139 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21927.06,B21927.03,B21927.14 |
10233127 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21927.06,B21927.03,B21927.14 |
Sicherheit und Handhabung
- CHAPS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: CHAPS
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
56Stunden
9Minuten
13Sekunden
53Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%