Learn More
Cäsiumnitrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397607
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cäsiumnitrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397607
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11397607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012884.30
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Herstellung von Cs-Verbindungen
Die Vorbereitung von Cäsiumcompound-Cäsiumnitratprismen wird in der Infrarotspektroskopie, in Röntgenphosphoren und in Szintillationszählern verwendet. Es handelt sich um ein Vorläufermaterial für die Synthese von Caesiumnitratocuprat und Caesiumsalzen. Caesiumnitrat, das auf einem Rutheniumkatalysator auf Kohlenstoffbasis dotiert ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Ammoniak.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-18-6
Summenformel CsNO3
Molekulargewicht (g/mol) 194.909
MDL-Nummer MFCD00010963
InChI-Schlüssel NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7jMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62674
IUPAC-Name Caesium;nitrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Cesium nitrate
Schmelzpunkt 414°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 194.91
Brechungsindex 1.55
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.68
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP08I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number012884.18,012884.30
ChargennummerR14E007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012884.18,012884.30
ChargennummerS25A026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012884.18,012884.30
ChargennummerX07H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012884.18,012884.30
Chargennummer61580131DOC Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012884.18,012884.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caesium Nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cesium nitrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cäsiumnitrat, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >