Learn More
Cäsiumchlorid, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13468568
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Cäsiumchlorid, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468568
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 13468568
Marke: Thermo Scientific Acros 422855000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290.0°C
Chemischer Name oder Material Cesium chloride
Schmelzpunkt 646.0°C
Namenshinweis Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel CsCl
Merck Index 15,201
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Formelmasse 168.36
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0461103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0445889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0398884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number422850250,422855000,422851000
ChargennummerA0395714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number422850250,422855000,422851000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Cäsiumchlorid, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals >