Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
174.87 CHF - 554.76 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 35103-79-8 |
---|---|
Summenformel | CsH3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 167.93 |
MDL-Nummer | MFCD00149664 |
InChI-Schlüssel | ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci |
PubChem CID | 23679066 |
SMILES | O.[OH-].[Cs+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10113780
|
Thermo Scientific Acros
189520500 |
50 g | Kunststoffflasche |
174.87 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10761081
|
Thermo Scientific Acros
189522500 |
250 g | Kunststoffflasche |
554.76 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
35103-79-8 | |
167.93 | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
23679066 |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
O.[OH-].[Cs+] |
Spezifikation
Cesium hydroxide monohydrate | |
99.5% | |
Blau-Rot bis Grün | |
99.95% | |
CsOH·H2O | |
10, 1970 | |
Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic) | |
O.[OH-].[Cs+] | |
167.93 | |
167.93 | |
Spurenmetallbasis |
205.0°C to 208.0°C | |
35103-79-8 | |
Pulver | |
CsH3O2 | |
MFCD00149664 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M | |
Caesium; Hydroxid; Hydrat | |
23679066 | |
99.95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund spülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Cesium hydroxide monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.