Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals ™ Artikelnummer.: 10761081
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10761081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10761081
Marke: Thermo Scientific Acros 189522500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 35103-79-8 | CsH3O2 | 167.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35103-79-8
Summenformel CsH3O2
Molekulargewicht (g/mol) 167.93
MDL-Nummer MFCD00149664
InChI-Schlüssel ABSOMGPQFXJESQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ciMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23679066
SMILES O.[OH-].[Cs+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cesium hydroxide monohydrate
Schmelzpunkt 205.0°C to 208.0°C
Namenshinweis 99.5%
Farbe Blau-Rot bis Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel CsOH·H2O
Merck Index 10, 1970
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic)
IUPAC-Name Caesium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 167.93
Reinheit (%) 99.95%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number189520500,189522500
ChargennummerA0451523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number189520500,189522500
ChargennummerA0393541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number189520500,189522500
ChargennummerA0397591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number189520500,189522500
ChargennummerA0432772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2022 Catalog Number189520500,189522500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium hydroxide monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals ™ >