Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium hydroxide monohydrate |
Schmelzpunkt | 205.0°C to 208.0°C |
Namenshinweis | 99.5% |
Farbe | Blau-Rot bis Grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% |
Strukturformel | CsOH·H2O |
Merck Index | 10, 1970 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble with exothermic reaction. Other solubilities: soluble in alcohol (exothermic) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465807 | Analysenzertifikat | 10/09/2024 | 189520500,189522500 |
A0451523 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 189520500,189522500 |
A0393541 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 189520500,189522500 |
A0397591 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 189520500,189522500 |
A0432772 | Analysenzertifikat | 18/08/2022 | 189520500,189522500 |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium hydroxide monohydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.