Learn More
Fisherbrand™ Certified Traceable™ Digitales Hygrometer/Thermometer
Zur Erfüllung von entscheidenden Versuchserfordernissen, Durchführung von Routinemessungen und Qualitätssicherung.
Marke:  Fisherbrand™ 90011-31
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755843
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 7 in. (18 cm) Kombinationssonde, 54 in. (1,37 m) langes Kabel, 9 V-Alkalibatterie (ein Jahr mit Unterbrechungen, 100 Stunden Dauerbetrieb), Anzeige für schwache Batterie und Transportkoffer aus ABS-Kunststoff
Requires : Die Möglichkeit eines Computerausgangs erfordert ein zusätzliches, gesondert erhältliches Datenkabel. Wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter
Beschreibung
Beschreibung
Sie entsprechen den ausschlaggebenden experimentellen Anforderungen, führen Routinemessungen durch und erfüllen alle Anforderungen der Qualitätskontrolle. Fisher Scientific™ digitale Hygrometer/Thermometer mit Rückführungsbescheinigung sind ideal für Reinräume, Hauben, Klimaschränke, Inkubatoren, Exsikkatoren und alle Luftüberwachungen in Innen- und Außenbereichen.
  • Temperaturbereich: -40 ° bis +104 °C und -40 ° bis +220 °F, mit ± 0,4 °C (± 0,4°F) Genauigkeit, 0,1 °C Auflösung
  • RH-Bereich: 10 bis 95 % (Grundmodell), 5 bis 95 % (Sofortmodell); Genauigkeit ± 1,5 %; Auflösung 0,01 %
  • Berechnet Frostpunkt, latente Wärme, fühlbare Wärme, Dampfdruck, Feuchtigkeitsgehalt, spezifische Enthalpie, spezifisches Volumen, spezifische Luftfeuchtigkeit, Mischungsverhältnis und Dampfdruck von feuchter Luft
  • Programmierbare hohe und niedrige Sollwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt erfassen Zustände außerhalb der Spezifikation, geben akustischen Alarm und lassen die Anzeige blinken
  • Der eingebaute Speicher ruft die höchsten und niedrigsten Messwerte ab; mit Computerausgang† ermöglicht das Erfassen, Speichern und Drucken von Daten
  • Das Sofortmodell liefert Luftfeuchtigkeitsmessungen in <10 Sekunden; das Grundmodell in bis zu 3,5 Minuten
  • Das helle vierstellige LCD mit 0,5 in. hohen Ziffern ist 10 Mal besser lesbar als die Einheiten oder Messskalen auf Glasthermometern
  • Die kontaktlose Konstruktion mit Mikrocomputer vermeidet Glasbruch, Quecksilbertrennung und Stoßschädigung von Zifferblättern
  • Das harte Gehäuse aus ABS-Kunststoff garantiert eine lange Lebensdauer—selbst unter schweren Labor- oder strengen Werksbedingungen
Certifications
Es wird eine Bescheinigung ausgegeben, die die Rückführbarkeit des Messmittels gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) (Nationales Institut für Normung und Technologie) anzeigt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Certified Traceable™ Digitales Hygrometer/Thermometer > Instant model