Learn More
Fisherbrand™ Certified Traceable™ Digitales Hygrometer/Thermometer
Zur Erfüllung von entscheidenden Versuchserfordernissen, Durchführung von Routinemessungen und Qualitätssicherung.
411.00 CHF - 563.00 CHF
Spezifikation
Auflösung 0,0001
Temperaturbereich (metrisch) –40 °C bis +104,4 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,4 °C
Alarmtypen Akustisch
Displaytyp LCD
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Die Möglichkeit eines Computerausgangs erfordert ein zusätzliches, gesondert erhältliches Datenkabel. Wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde Durchmesser (metrisch) Sonde Typ Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde Durchmesser (metrisch) Sonde Typ Luftfeuchtigkeitsbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11745843
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90028-57
0.7 in. 1.8 cm Digitales Basis-Hygrometer/Thermometer 10 bis 95 % Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11755843
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90011-31
0.4 in. 1 cm Digitales Sofort-Hygrometer/Thermometer 5 bis 95% Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Sie entsprechen den ausschlaggebenden experimentellen Anforderungen, führen Routinemessungen durch und erfüllen alle Anforderungen der Qualitätskontrolle. Fisher Scientific™ digitale Hygrometer/Thermometer mit Rückführungsbescheinigung sind ideal für Reinräume, Hauben, Klimaschränke, Inkubatoren, Exsikkatoren und alle Luftüberwachungen in Innen- und Außenbereichen.
  • Temperaturbereich: -40 bis +104 °C und -40 bis +220 °F, mit einer Genauigkeit von ±0.4 °C (±0.4 °F) und einer Auflösung von 0.1 °C
  • Bereich der relativen Feuchte: 10 bis 95 % (Modell basic), 5 bis 95 % (Modell instant), ±1.5 %Genauigkeit, 0.01 % Auflösung
  • Berechnung von Frostpunkt, latente Wärme, fühlbare Wärme, Dampfdruck, Feuchtigkeitsgehalt, spezifische Enthalpie, spezifisches Volumen, spezifische Feuchte, Mischungsverhältnis und Dampfdichte aus feuchter Luft
  • Programmierbare Werte für Minima und Maxima für Temperatur, Feuchtigkeit und Taupunkt. Bei Überschreiten der eingestellten Bedingungen ertönt ein Alarm und die Anzeige blinkt
  • Der integrierte Speicher speichert die höchsten und niedrigsten Messwerte, Ausgabe an einen Computer möglich † Daten können so erfasst, gespeichert und gedruckt werden
  • Das Instantmodell liefert Feuchtigkeitsmessungen in <10 Sekunden, das Basismodell in bis zu 3.5 Minuten
  • Das helle, 0.5 in. hohe, vierstellige LCD-Display ist 10-mal besser lesbar als die Einheiten auf Thermometern oder Messskalen
  • Der Mikrocomputer in Halbleiterbauweise eliminiert Glasbruch, Quecksilberabscheidung und Stoßbeschädigung der Skala
  • Die robusten ABS-Kunststoffgehäuse gewährleisten eine lange Lebensdauer — auch unter schwierigen Labor- und rauen Anlagenbedingungen
Certifications
Es wird eine Bescheinigung ausgegeben, die die Rückführbarkeit des Messmittels gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) (Nationales Institut für Normung und Technologie) anzeigt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Certified Traceable™ Digitales Hygrometer/Thermometer